Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss
Description
Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenelementen aufweisen, durch. Die Flaschen bieten hervorragende Sicht auf den Inhalt, hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†.
- Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
- Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100 °C (-148 °F)
- Durchscheinendes Material ermöglicht eine einfache Beobachtung des Füllstands
- Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Specifications
Specifications
Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Enghalsflasche |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 72 |
Anzahl pro Packung | 12 |
Sterilität | Unsteril |
Show More |
Documents
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426029 | Konformitätsbescheinigung | 30/03/2025 | 2003-9050 |
1420344 | Konformitätsbescheinigung | 07/03/2025 | 2003-9050 |
1356786 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2003-9050 |
1303105 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 2003-9050 |
1412575 | Konformitätsbescheinigung | 17/09/2024 | 2003-9050 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.