Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen.
145.00 € - 147.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenträger |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | LDPE |
Form | Quadratisch |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10196750
![]() |
Thermo Scientific™
6501-2500 |
2500ml |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10491921
![]() |
Thermo Scientific™
6501-4000 |
4000ml |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen. Diese Träger eignen sich zur Unterbringung und zum Schutz standardmäßiger Säure- und Chemikalienflaschen; die Flaschen müssen zum Ausgießen nicht herausgenommen werden. Die durchsichtige Verschlusskappe schützt den Flaschenverschluss und gibt den Blick auf die Farbkodierung der Verschlüsse von Säureflaschen frei. Die Verschlusskappe kann zum Entfernen von der Abdeckung gedreht werden, sodass die Flasche zum Ausgießen nicht aus dem Behälter genommen werden muss.
- Der mit epoxidbeschichtete Griff wird beim Tragen des Inhalts verriegelt
- Der Träger polstert Glasflaschen bruchsicher ab
Spezifikation
Flaschenträger | |
Weiß | |
LDPE | |
Quadratisch |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.