Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10196750
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2500ml
4000ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10196750
Marke: Thermo Scientific™ 65012500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen. Diese Träger eignen sich zur Unterbringung und zum Schutz standardmäßiger Säure- und Chemikalienflaschen; die Flaschen müssen zum Ausgießen nicht herausgenommen werden. Die durchsichtige Verschlusskappe schützt den Flaschenverschluss und gibt den Blick auf die Farbkodierung der Verschlüsse von Säureflaschen frei. Die Verschlusskappe kann zum Entfernen von der Abdeckung gedreht werden, sodass die Flasche zum Ausgießen nicht aus dem Behälter genommen werden muss.
  • Während des Transports rastet der epoxidbeschichtete Griff sicher ein.
  • Der Träger polstert Glasflaschen bruchsicher ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flaschenträger
Beschreibung Transport-Sicherheitsflasche LDPE 2,5 l
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen 2500ml
Material LDPE
Form Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) 136 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.