Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen.
Marke: Thermo Scientific™ 6501-4000
115.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitsflaschenträger dienen zum sicheren und einfachen Tragen von Chemikalienflaschen mit 2,5 und 4 l, mit oder ohne Fingerschlaufen. Diese Träger eignen sich zur Unterbringung und zum Schutz standardmäßiger Säure- und Chemikalienflaschen; die Flaschen müssen zum Ausgießen nicht herausgenommen werden. Die durchsichtige Verschlusskappe schützt den Flaschenverschluss und gibt den Blick auf die Farbkodierung der Verschlüsse von Säureflaschen frei. Die Verschlusskappe kann zum Entfernen von der Abdeckung gedreht werden, sodass die Flasche zum Ausgießen nicht aus dem Behälter genommen werden muss.
- Während des Transports rastet der epoxidbeschichtete Griff sicher ein.
- Der Träger polstert Glasflaschen bruchsicher ab
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Flaschenträger | |
Weiß | |
LDPE | |
6 | |
158 mm |
Transport-Sicherheitsflasche LDPE 4 l | |
4000ml | |
Quadratisch | |
1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.