Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Luftdichte Eimer aus LDPE
Thermo Scientific Nalgene Eimer werden aus LDPE gefertigt und erfüllen mit ihren luftdicht schließenden Deckeln den US-Standard OSHA für hämatogene Krankheitserreger.
Marke: Thermo Scientific™ 7102-0140
76.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern Sie Proben in Formalin und anderen Konservierungsmitteln mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Eimer mit Deckel, die luftdicht sind und die OSHA-Standards für die Lagerung von Krankheitserregern erfüllen. Diese Polyethylen-Eimer mit niedriger Dichte eignen sich hervorragend für den spritzwasserfreien Transport im Labor und sind chemisch beständig gegen eine Vielzahl von Laborlösungen.
- Die weiße, luftdichte Polyethylen-Abdeckung ist eng anliegend.
- Henkel mit Nylon-Beschichtung ermöglicht ein komfortables und sicheres Halten.
- Permanente, leicht ablesbare Graduierung in Litern und Pints
- Graduiert
- Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Abschnitt 1910.1030) als Schutz vor durch Blut übertragbare Krankheitserreger
Spezifikation
13.2L | |
LDPE | |
14 qt. | |
Luftdichter Eimer, LDPE 7,6 l | |
32.8cm | |
Je 1 |
Gegossen | |
Nein | |
Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Abschnitt 1910.1030) zur Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern. | |
In 12.9. | |
Deckel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422195 | Konformitätsbescheinigung | 15/02/2025 | 7102-0140 |
1417660 | Konformitätsbescheinigung | 13/12/2024 | 7102-0140 |
1415951 | Konformitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 7102-0140 |
1413154 | Konformitätsbescheinigung | 09/10/2024 | 7102-0140 |
1410316 | Konformitätsbescheinigung | 16/08/2024 | 7102-0140 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.