Learn More
Thermo Scientific™ Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
11.00 € - 52.70 €
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10657711
|
Thermo Scientific™
4280-0550 |
59 mm | 83 ml |
11.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10525492
|
Thermo Scientific™
4280-0700 |
76 mm | 186 ml |
16.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10701411
|
Thermo Scientific™
4280-0900 |
93 mm | 358 ml |
33.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10711411
|
Thermo Scientific™
4280-1100 |
130 mm | 919 ml |
33.10 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10186350
|
Thermo Scientific™
4280-1500 |
172 mm | 2.91 l |
52.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Ober- und Unterteil lassen sich zum einfachen Reinigen leicht auseinandernehmen, ohne dass Risse oder Kratzer entstehen.
- Die robusten Trichter bestehen aus einem Becher und einem Trichter mit perforierter Platte für einfaches Reinigen und gute Chemikalienbeständigkeit
- Alle Größen bestehen komplett aus Polypropylen und sind bis 135 °C autoklavierbar.
- Leicht und strapazierfähig—kein Zerbrechen oder Splittern wie bei Glas
- Autoklavierbar
Spezifikation
Polypropylen | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.