Learn More
Thermo Scientific™ Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Marke: Thermo Scientific™ 4280-1100
22.02 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Ober- und Unterteil lassen sich zum einfachen Reinigen leicht auseinandernehmen, ohne dass Risse oder Kratzer entstehen.
- Die robusten Trichter bestehen aus einem Becher und einem Trichter mit perforierter Platte für einfaches Reinigen und gute Chemikalienbeständigkeit
- Alle Größen bestehen komplett aus Polypropylen und sind bis 135 °C (275 °F) autoklavierbar
Spezifikation
130 mm | |
Polypropylen | |
Ja | |
93 mm |
919 ml | |
214 mm | |
Trichter Buchner PP 110mm | |
1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.