Learn More
Thermo Scientific™ Zweiteilige Nalgene™ Büchner-Trichter, Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 4280-0900
23.59 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10701411
  • 33.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Büchner-Trichter aus Polypropylen sind leicht und haltbar.
Ober- und Unterteil lassen sich zum einfachen Reinigen leicht auseinandernehmen, ohne dass Risse oder Kratzer entstehen.
  • Die robusten Trichter bestehen aus einem Becher und einem Trichter mit perforierter Platte für einfaches Reinigen und gute Chemikalienbeständigkeit
  • Alle Größen bestehen komplett aus Polypropylen und sind bis 135 °C (275 °F) autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
93 mm
Polypropylen
Ja
90 mm
358 ml
168 mm
Trichter Buchner PP 90 mm
4
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.