Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Wannen
Mit diesen strapazierfähigen autoklavierbaren Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren.
Marke: Thermo Scientific™ 6902-1000
36.17 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Wannen können Sie wiederholt Instrumente und Laborgeräte autoklavieren; die Wannen sind strapazierfähig und haben besonders feste Ränder und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung.
- Abgeschrägt und dadurch platzsparend stapelbar
- Überstehende Außenkanten sorgen für zusätzliche Steifigkeit beim Tragen schwerer Inhalte
- Die beständige Wandkonstruktion hält robuster Handhabung und mehrmaligem Autoklavieren stand
Spezifikation
2 l | |
Autoklavierbare Wanne aus Polypropylen | |
260 mm | |
Autoklavierbare Schale | |
10 1/4 Zoll | |
2 1/2 Zoll | |
Autoklavierbar |
10.25 x 6.25 x 2.5 in. (260 x 159 x 64 mm) | |
64 mm | |
Polypropylen | |
159 mm | |
1 | |
6 1/4 Zoll |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7442401010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-1000 |
7434056010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-1000 |
7420194010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-1000 |
7409195010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-1000 |
7392643010 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 6902-1000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.