Learn More
Cytiva pH-Indikatorpapier, Teststreifen Typ CF
Gewährleisten eine extrem klare und genaue visuelle Anzeige des pH-Werts unter Nutzung von vier verschiedenen Segmenten auf einem farbstoffgetränkten Indikatorpapier. Whatman™ pH-Indikatorpapiere als CF-Streifen verwenden Farbstoffe, die chemisch an das Papier gebunden sind und nicht in die Lösung ausgelaugt werden können.
Marke: Cytiva 2614-991
21.03 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gewährleisten eine extrem klare und genaue visuelle Anzeige des pH-Werts unter Nutzung von vier verschiedenen Segmenten auf einem farbstoffgetränkten Indikatorpapier. Whatman™ pH-Indikatorpapiere als CF-Streifen verwenden Farbstoffe, die chemisch an das Papier gebunden sind und nicht in die Lösung ausgelaugt werden können.
- Steifigkeit bleibt in Flüssigkeiten durch Kunststoffeinlage erhalten
- Die Farbstoffe der Papiersegmente auf jedem Streifen sind chemisch gebunden und können daher nicht in die Lösung ausbluten
- Das mitgelieferte Farbvergleichsdiagramm erlaubt eine genaue pH-Wert-Bestimmung
- Streifen für gesamtes pH-Spektrum (0 bis 14) mit Unterteilungen in 1 pH-Einheiten, Streifen für breites pH-Spektrum (4.5 bis 10 pH) in 0.5 pH-Einheiten
- Packungen mit 100 Stück, jeder Streifen ist ca. 0.25 × 3 in. (6 × 80 mm) groß
Spezifikation
4,5 bis 10 | |
0,5 pH | |
100/Packung | |
80 x 6 mm | |
6 mm |
Streifen | |
Kunststoffhilfen, Papiersegmente auf jedem Streifen, zusätzliche Indikatordiagramme | |
pH-Teststreifen, farbkodiert | |
80 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30