Learn More
MP Biomedicals™ CoolPrep™ Adapter für 24 x 2 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
Der CoolPrep™ Adapter für das FastPrep-24-Gerät ist ein kryogener Adapter, der eine simultane Lyse von 24 x 2 ml-Proben ermöglicht. Er wird auch für die Extraktion empfindlicher biologischer Verbindungen verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 116002528
1605.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11482360
  • 2295.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der CoolPrep 24 x 2 ml-Adapter ist ein kryogener Adapter, der eine gleichzeitige Lyse von 24 x 2 ml-Proben ermöglicht. Der CoolPrep Adapter basiert auf passiver Temperaturregelungstechnologie und gewährleistet eine effiziente Kühlung der Proben durch Trockeneis, das in das bewegliche Tablett gelegt wird und direkten Kontakt mit den Probenröhrchen hat. Aufgrund der hohen Wärmeübertragungskapazität und der FastPrep™-präzisen Einstellungen der Lyseparameter können Proben in unaufgetautem Zustand wiederholt homogenisiert werden Die meisten Proben können innerhalb von 40 Sekunden oder weniger verarbeitet werden.
  • Applikation: Ideal geeignet für Extraktionen beliebiger temperaturinstabiler oder empfindlicher biologischer Verbindungen wie RNA, siRNA, Metaboliten, Zwischenstufen und Enzyme sogar aus den am schwierigsten zu lysierenden Proben
  • Fassungsvermögen: 20 Röhrchen
  • Probenvolumen: bis zu 5 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryogener Adapter
15°bis 30 °C
24 × 2 ml
680 g
5 g
Extraktionen beliebiger temperaturinstabiler oder empfindlicher biologischer Verbindungen wie RNA, siRNA, Metaboliten, Zwischenstufen und Enzyme sogar aus den am schwierigsten zu lysierenden Proben
1.499 lb.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ CoolPrep™ Adapter für 24 x 2 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24 > CoolPrep™ Adapter für 24 x 2 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.