Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acryl-Büretten, Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Hahn und Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen)
GREENER_CHOICE
Präzise Durchführung von Anwendungen mit diesen Acrylbüretten mit PMP-Spitze, TFE-Hahn und Stopfen, die den ASTM E287-Standards entsprechen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3650-0025
516.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15282249
  • 541.00 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln. Kontakt mit diesen Lösungen führt zu sofortiger Beschädigung.
Beschreibung
Beschreibung
Die bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene Acryl-Büretten liefern reproduzierbare, präzise Ergebnisse (erfüllen die US-Anforderungen nach ASTM E287).
Glasklar, langlebig, einfache Handhabung, sicherer als Glas Zur Verwendung mit Säuren und Basen (Verwendung gemäß Anweisung). Nicht für die Verwendung mit Alkoholen oder organischen Lösungsmitteln.
  • Bürette ist robust und unempfindlich gegenüber verdünnten Säuren und Basen (ausgenommen Flusssäure und Ammoniumhydroxid) als Titranten
  • Für pH-Werte von 1 bis 14 geeignet; kompatibel mit Säuren bis zu 5 Gew.-% und Basen bis zu 30 Gew.-%, einschließlich zahlreicher Titranten
  • Transparent/graduiert
  • Class B, Erfüllt ASTM E287
  • Ersatz-Absperrhahn nur für 25 ml Bürette (3650-0025) erhältlich, Bestellposition 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Acryl
1
PTFE
Bürette
ASTM E287
528 mm
0,10 ml
4
± 0,06 ml
Klasse B
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1407015 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/08/2024 Catalog Number3650-0025
Chargennummer1407014 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/06/2024 Catalog Number3650-0025
Chargennummer1406963 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/05/2024 Catalog Number3650-0025
Chargennummer1402516 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2024 Catalog Number3650-0025
Chargennummer1397980 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number3650-0025
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acryl-Büretten, Auslaufspitze aus Polymethylpenten, Hahn und Küken aus Teflon™ TFE (Tetrafluorethylen) > Fassungsvermögen:25 ml; Unterteilung:0,10 ml; Toleranz:±0,06 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.