Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Nalgene 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch.
226.00 € - 652.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht 21 CFR 177.1550 bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln. |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | FEP |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15.24 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13153543
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0125 |
1/16 in. | 1/8 Zoll | 220 psig bei 185 °C (85 °F), 440 psig bei 23 °C (73 °F) |
226.00 €
15 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10516541
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0187 |
1/8 in. | 3/16 Zoll | 250 psig bei 73 °F (23 °C), 125 psig bei 185 °F (85 °C) |
252.00 €
15.24 Meter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13163543
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0250 |
3/16 in. | 1/4 in. | 140 psig bei 73 °C (23 °F), 70 psig bei 85 °C (185 °F) |
285.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13173543
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0310 |
1/4 in. | 5/16 Zoll | 104 psig bei 73 °C (23 °F), 52 psig bei 85 °C (185 °F) |
353.60 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11379594
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0375 |
5/16 in. | 3/8 in. | 42 psig bei 185 °C (85 °F), 84 psig bei 23 °C (73 °F) |
415.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10265781
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0437 |
3/8 in. | 7/16 in. | 70 psig bei 73 °F (23 °C), 35 psig bei 185 °F (85 °C) |
469.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13193543
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0500 |
7/16 Zoll | 1/2 Zoll | 30 psig bei 185 °C (85 °F), 60 psig bei 23 °C (73 °F) |
571.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11384685
![]() |
Thermo Scientific™
8050-0562 |
1/2 in. | 9/16 in. | 52 psig bei 73 °F (23 °C), 26 psig bei 185 °F (85 °C) |
652.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Durchscheinende halbflexible Schläuche für anspruchsvolle Laboranwendungen wie z. B.: Chromatographie, Spurenelementanalyse, Umweltprobennahme, hochreaktive Katalysatoren, Korrosionsprüfung an Metallen, pharmazeutische Arbeiten, Auflösen und Ätzen mit heißen Säuren.
Eigenschaften:- Ausgezeichnete Anti-Hafteigenschaften erleichtern den Fluss von viskosen, aggressiven Verbindungen.
- Sterilisierbar mittels Autoklav, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmitteln
Bestellinformationen:
Verpackt in zwei Längen pro Karton, 25 ′ (7.6 m).
Gewährleistung: 90 Tage. Bitte wenden Sie sich für die Garantiebedingungen an technicalsupport@thermofisher.com.
Spezifikation
Entspricht 21 CFR 177.1550 bezüglich Kontakt mit Lebensmitteln. | |
FEP | |
15.24 m | |
0.08 cm | |
Durchsichtig | |
Biegeradius 8x Außendurchmesser | |
205 °C |
Autoklavierbar | |
50 ft. | |
1/32 in. | |
50 ft. | |
Durometer 58(D) | |
400 °F | |
Halbsteife Schläuche |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht gammasterilisierbar.