Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch
Beschreibung
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Durchscheinende halbflexible Schläuche für anspruchsvolle Laboranwendungen wie z. B.: Chromatographie, Spurenelementanalyse, Umweltprobennahme, hochreaktive Katalysatoren, Korrosionsprüfung an Metallen, pharmazeutische Arbeiten, Auflösen und Ätzen mit heißen Säuren.
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Anti-Hafteigenschaften erleichtern den Fluss von viskosen, aggressiven Verbindungen.
- Kann durch Autoklavieren, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel sterilisiert werden
Bestellinformationen:
In zwei 25′ (7,6 m) Längen pro Karton verpackt
.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die Anforderungen der US FDA-Regulierungsvorschrift 21 CFR 177.1550 für die Verwendung mit Lebensmitteln. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 9/16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,24 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht gammasterilisierbar.