Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schlauch
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10265781
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 Zoll
1/4 in.
1/8 Zoll
3/16 Zoll
3/8 in.
5/16 Zoll
7/16 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
15.24 Meter
Artikelnummer. 10265781
Marke: Thermo Scientific™ 80500437
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Nalgene 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch.
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Durchscheinende halbflexible Schläuche für anspruchsvolle Laboranwendungen wie z. B.: Chromatographie, Spurenelementanalyse, Umweltprobennahme, hochreaktive Katalysatoren, Korrosionsprüfung an Metallen, pharmazeutische Arbeiten, Auflösen und Ätzen mit heißen Säuren.
Eigenschaften:
  • Ausgezeichnete Anti-Hafteigenschaften erleichtern den Fluss von viskosen, aggressiven Verbindungen.
  • Kann durch Autoklavieren, Gas, Trockenhitze und Desinfektionsmittel sterilisiert werden
Bestellinformationen:
In zwei 25′ (7,6 m) Längen pro Karton verpackt
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Erfüllt die Anforderungen der US FDA-Regulierungsvorschrift 21 CFR 177.1550 für die Verwendung mit Lebensmitteln.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9,5 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15,24 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 in.
Dicke (metrisch) 0,08 cm
Verpackungsmenge Two rolls of tubing 25 ft. in length
Farbe Durchsichtig
Härte Durometer 58(D)
Flexibility Biegeradius 8x Außendurchmesser
Maximaler Druck 70 psig bei 73 °F (23 °C), 35 psig bei 185 °F (85 °C)
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Halbsteife Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht gammasterilisierbar.