Learn More
3M™ Nailsaver Sponges
Artikelnummer. p-7213712
Click to view available options
Farbe:
Blau, orange
Blau, weiß
Gelb, grün
Gelb, weiß
Grün, weiß
Rosa
Rot, Weiß
Abmessungen (L x B):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Menge:
10/Packung
6/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
Artikelnummer. 17178650
Marke: 3M™ 7000097768
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unique side grooves protect the fingernails, while also allowing for a better grip for more cleaning leverage. This pad protects fingernails for worry free washing up, reducing the need for gloves and the likelihood of broken nails.
  • Reinigungsschwämme mit einem einzigartigen Kamm zum Schutz von Fingernägeln
  • Handliche Größe für einen guten Griff und ausgezeichnete Haltbarkeit
  • Die Schaumform ist einfach zu verwenden
  • Reduziert den Bedarf an Handschuhen
  • Extrem langlebig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schwamm
Farbe Blau, orange
Abmessungen (L x B) 150 x 95 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Länge (metrisch) 150 mm
Material Schaumstoff
Menge 10/Packung
Modell Nailsaver
Breite (metrisch) 95 mm