Learn More
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, blau
Zum Verschließen von Fläschchen mithilfe von Schraubdeckeln mit einem sicheren Septum für die Aufnahme von Nadeln. Die blauen Macherey-Nagel™ N9 Schraubverschlüsse aus Polypropylen werden mit verschiedenen Septen geliefert.
Marke:  Macherey-Nagel™ 702288.1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10327563
  • 47.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubverschlüsse N9
  • Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Kappenfarben
  • Geklebte Schraubkappen (Septen fest mit der Kappe verbunden, nicht entfernbar) – Vorteil: dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in die Durchstechflasche drücken
  • Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Yes
1 mm
Polypropylen, PTFE, Silikon
Silikon Weiß / PTFE Blau, geschlitzt
N9
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, blau > Septum:Silikon weiß/PTFE blau, geschlitzt