Learn More
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, blau
Zum Verschließen von Fläschchen mithilfe von Schraubdeckeln mit einem sicheren Septum für die Aufnahme von Nadeln. Die blauen Macherey-Nagel™ N9 Schraubverschlüsse aus Polypropylen werden mit verschiedenen Septen geliefert.
17.50 € - 47.00 €
Spezifikation
Farbe Blau
Dicke (metrisch) 1 mm
Verschlussgröße N9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
10411708
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
702732
Rotes Gummi/FEP farblos
17.50 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10282660
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
702287.1
Silikon weiß/PTFE rot
33.55 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10327563
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
702288.1
Silikon Weiß / PTFE Blau, geschlitzt
47.00 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schraubverschlüsse N9
  • Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Kappenfarben
  • Geklebte Schraubkappen (Septen fest mit der Kappe verbunden, nicht entfernbar) – Vorteil: dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in die Durchstechflasche drücken
  • Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1 mm
N9
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, blau