Learn More
N-Phenyl-1-Naphthylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10051610
N-Phenyl-1-Naphthylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051610
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10051610
Marke: Thermo Scientific Acros 147160250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-30-2
Summenformel C16H13N
Molekulargewicht (g/mol) 219.29
MDL-Nummer MFCD00003878
InChI-Schlüssel XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto panMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7013
ChEBI CHEBI:34876
IUPAC-Name N-Phenylnaphthalin-1-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenyl-1-naphthylamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 62.0°C
Farbe Braun bis rosa
Siedepunkt 226.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7NHC6H5
Menge 25 g
Beilstein 12, 1224
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formelmasse 219.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number147162500,147160250
ChargennummerA0459028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number147162500,147160250
ChargennummerA0452088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number147162500,147160250
ChargennummerA0396477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147162500,147160250
ChargennummerA0401245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147162500,147160250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N-Phenyl-1-Naphthylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >