Learn More
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10125633
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125633
10 L, Metalltrommel
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10125633
Marke: Thermo Scientific Acros 115920100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-69-7
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008304
InChI-Schlüssel JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylaniline, dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzenamine, benzenamine, n,n-dimethyl, dimethylamino benzene, n,n-dimethylphenylamine, n,n-dimethylbenzeneamine, dimethylaminobenzene, dwumetyloanilina, n,n-dimethylamino benzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 949
ChEBI CHEBI:16269
IUPAC-Name N,N-Dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.5°C to 2.5°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 193.0°C to 194.0°C
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel C6H5N(CH3)2
Brechungsindex 1.5570 to 1.5590
Menge 10 L
Fieser 01,274; 02,147
Merck Index 15, 3256
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, chloroform, acet, carbon tetrachloride
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number
ChargennummerA0443444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number
ChargennummerA0394649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0447648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number115920010
ChargennummerA0415031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N,N-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >