Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478526
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine is a redox indicator. Readily forms stable, red radical cation, involved in a variety of redox reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethyl-p-phenylendiamin ist ein Redox-Indikator. Bildet leicht stabiles, rotes Radikalkation, das an einer Vielzahl von Redoxreaktionen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (11 g/l bei 20 °C), Diethylether, Petrolether, Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Licht- und luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-98-9
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.20
MDL-Nummer MFCD00007860
InChI-Schlüssel BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine, p-aminodimethylaniline, dmpd, 4-dimethylamino aniline, dimethyl-p-phenylenediamine, p-amino-n,n-dimethylaniline, 4-amino-n,n-dimethylaniline, p-dimethylamino aniline
PubChem CID 7472
ChEBI CHEBI:15783
IUPAC-Name 4-N,4-N-Dimethylbenzol-1,4-diamin
SMILES CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Dichte 1.09
Siedepunkt 262°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 508105
Merck Index 14,3254
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (11g/L at20°C),diethyl ether,petroleum ether,alcohol and chloroform.
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 96%