Learn More
Ammoniumacetat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365260 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10365260
Marke: Fisher Chemical A/3440/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
C2H7NO2, CAS-Nummer -63161-8, 500 g, weiß, 77,08 g/mol, 114 °C, 13066, Kunststoffpulverbehälter, fest
C2H7NO2, CAS-Nummer -63161-8, 500 g, weiß, 77,08 g/mol, 114 °C, 13066, Kunststoffpulverbehälter, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 631-61-8
Summenformel C2H7NO2
MDL-Nummer 13066
Spezifikation
Schmelzpunkt 114°C
Farbe Weiß
pH 7
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Menge 500 g
Formelmasse 77.08g/mol
Physikalische Form Fest