Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444230
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444230
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11444230
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19292.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alfa Aesar N,N'-Diisopropylcarbodiimid, 99 %, Menge:50g, Siedepunkt:144 bis 148 °C, Molekulargewicht:126,203, Prozent Reinheit:99%, Beilstein:878281, CAS:693-13-0, ChEBI:CHEBI:53092, Dichte:0,81, DOT-Informationen:Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:I, EINECS-Nummer:211-743-7
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diisopropylcarbodiimid wird als Reagenz in der synthetischen organischen Chemie eingesetzt. Sie dient als chemisches Zwischenprodukt und als Stabilisator für Sarin (chemische Waffe). Es wird auch bei der Synthese von Peptid und Nukleinsäure eingesetzt. Darüber hinaus wird es als Antineoplast verwendet und ist an der Behandlung von malignem Melanom und Sarkomen beteiligt. Ferner wird es bei der Synthese von Säureanhydrid, Aldehyd, Keton und Isocyanat eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methylenchlorid, Acetonitril, Dioxan, Dimethylformamid und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-13-0
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.203
MDL-Nummer MFCD00065689
InChI-Schlüssel BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Dichte 0.81
Siedepunkt 145°C to 148°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.433
Menge 250 g
UN-Nummer UN2929
Beilstein 878281
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methylene chloride,acetonitrile,dioxane,dimethylformamide andtetrahydrofuran.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY15K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
ChargennummerX18K061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
ChargennummerQ09K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
ChargennummerX25J022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
Chargennummer10234968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropylcarbodiimide
Name des Produkts
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals >