Learn More
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10678313
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678313
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10678313
Marke: Thermo Scientific Acros 115215000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-13-0
Summenformel C7H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
MDL-Nummer MFCD00065689
InChI-Schlüssel BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
PubChem CID 12734
ChEBI CHEBI:53092
IUPAC-Name N,N'-Di(propan-2-yl)methandiimin
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N'-Diisopropylcarbodiimide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 148.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Brechungsindex 1.4320 to 1.4350
Menge 500 g
Merck Index 15,3218
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number115215000,10001861,115210250,115211000
ChargennummerA0467913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number115215000,10001861,115210250,115211000
ChargennummerA0447450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number115215000,115210250,115211000
ChargennummerA0424775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number115215000,115210250,115211000
ChargennummerA0439741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number115215000,115210250,115211000
Name des Produkts
N,N'-Diisopropylcarbodiimid 99 %, Thermo Scientific Chemicals >