Learn More
N-Decylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10606624
N-Decylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606624
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10606624
Marke: Thermo Scientific Acros 111920500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2016-57-1
Summenformel C10H23N
Molekulargewicht (g/mol) 157.30
MDL-Nummer MFCD00008149
InChI-Schlüssel MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8916
IUPAC-Name Decan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decylamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12°C to 15°C
Farbe Braun oder farblos bis Gelb
Dichte 0.7870g/mL
Siedepunkt 216°C to 218°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9NH2
Brechungsindex 1.4350 to 1.437
Menge 50 g
Beilstein 04, 199
Relative Dichte 0.787
Formelmasse 157.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog Number111920500,111920100
ChargennummerA0466295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number111920500,111920100
ChargennummerA0460006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number111920500,111920100
ChargennummerA0453979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number111920500,111920100
ChargennummerA0403019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number111920500,111920100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Decylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals >