Learn More
Oleylamin, ca. C18-Gehalt 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10400380
Oleylamin, ca. C18-Gehalt 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10400380
100 ml
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
Artikelnummer. 10400380
Marke: Thermo Scientific Acros 129541000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-90-3
Summenformel C18H37N
Molekulargewicht (g/mol) 267.50
MDL-Nummer MFCD00066507
InChI-Schlüssel QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Synonym 9-Octadecenylamin, 9-Octadecen-1-amin, cis-9-Octadecenylamin, E-Octadec-9-en-1-amin, 1-Amino-9-octadecen, 9E-Octadec-9-enylamin, 9-Octadecenylamin 8CI, 36505-83-6 Hydrofluorid, 3811-68-5 unspezifiziertes AcetatMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleylamin
Schmelzpunkt 15.0 °C bis 22.0 °C
Farbe Gelb
Dichte 0.8100 g/ml
Siedepunkt 147.0 °C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 154 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Brechungsindex 1.4585 bis 1.4625 (20 °C, 589 nm)
Menge 100 ml
UN-Nummer 2735
IUPAC-Name (9Z)-octadec-9-en-1-amine
Formelmasse 267.5
Reinheit (%) ≥ 96.0 % (Primäramin)
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number129540051,129540050,129540010,129541000
ChargennummerA0403653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number129540051,129540050,129540010,129541000
ChargennummerA0400448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number129540051,129540050,129540010,129541000
ChargennummerA0394811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number129540051,129540050,129540010,129541000
ChargennummerA0392078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number129540051,129540050,129540010,129541000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oleylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oleylamin, ca. C18-Gehalt 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals >