Learn More
N-Boc-D-Leucin-Hydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
21.20 € - 68.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 16937-99-8 |
---|---|
Summenformel | C11H23NO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 249.307 |
MDL-Nummer | MFCD00065583 |
InChI-Schlüssel | URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N |
Synonym | boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate |
PubChem CID | 2724763 |
IUPAC-Name | (2R)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure;hydrat |
SMILES | CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11377236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09124.03 |
1 g |
21.20 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11387236
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09124.06 |
5 g |
68.80 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16937-99-8 | |
249.307 | |
URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N | |
2724763 | |
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O |
C11H23NO5 | |
MFCD00065583 | |
boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate | |
(2R)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure;hydrat |
Spezifikation
N-Boc-D-leucine hydrate | |
80°C to 84°C | |
MFCD00065583 | |
boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate | |
+25° (c=2 in Acetic Acid) | |
(2R)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure;hydrat | |
2724763 | |
≥98% |
16937-99-8 | |
C11H23NO5 | |
2331060 | |
URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N | |
CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O | |
249.307 | |
231.29 (Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only