Learn More
N-Boc-D-Leucin-Hydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-leucine hydrate |
Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2331060 |
Optische Drehung | +25° (c=2 in Acetic Acid) |
Formelmasse | 231.29 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥98% |