Learn More
N-Boc-D-Leucin-Hydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387236
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16937-99-8
Summenformel C11H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 249.307
MDL-Nummer MFCD00065583
InChI-Schlüssel URQQEIOTRWJXBA-DDWIOCJRSA-N
Synonym boc-d-leucine monohydrate, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leu-oh.h2o, n-boc-d-leucine monohydrate, boc-d-leu-oh h2o, d-leucine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, monohydrate, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylpentanoic acid hydrate, boc-d-leucine h2o, boc-d-leucine hydrate, n-boc-d-leucinemonohydrate
PubChem CID 2724763
IUPAC-Name (2R)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansäure;hydrat
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-leucine hydrate
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 5 g
Beilstein 2331060
Optische Drehung +25° (c=2 in Acetic Acid)
Formelmasse 231.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%