Learn More
N-Boc-3,4-Dichlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
49.20 € - 482.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 80741-39-5 |
---|---|
Summenformel | C14H16Cl2NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 333.19 |
MDL-Nummer | MFCD00273436 |
InChI-Schlüssel | UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M |
Synonym | boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine |
PubChem CID | 2734501 |
IUPAC-Name | (2S)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52053.MD |
250 mg |
49.20 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15438547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52053.03 |
1 g |
163.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15448547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52053.06 |
5 g | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
80741-39-5 | |
333.19 | |
UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M | |
2734501 | |
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O |
C14H16Cl2NO4 | |
MFCD00273436 | |
boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine | |
(2S)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
Spezifikation
N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine | |
C14H16Cl2NO4 | |
6426101 | |
UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M | |
(2S)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure | |
2734501 | |
95% |
80741-39-5 | |
MFCD00273436 | |
boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine | |
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O | |
333.19 | |
334.2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only