Learn More
N-Boc-3,4-Dichlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448547
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80741-39-5
Summenformel C14H16Cl2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 333.19
MDL-Nummer MFCD00273436
InChI-Schlüssel UGZIQCCPEDCGGN-NSHDSACASA-M
Synonym boc-3,4-dichloro-l-phenylalanine, boc-phe 3,4-dicl-oh, boc-l-3,4-dichlorophe, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-l-3,4-dichlorophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-3,4-dichlorophenyl propanoic acid, boc-3,4-dichloro-phe-oh, boc-phe 3,4-cl2-oh, boc-l-3,4-dichloro phenylalanine
PubChem CID 2734501
IUPAC-Name (2S)-3-(3,4-Dichlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine
Menge 5 g
Beilstein 6426101
Formelmasse 334.2
Reinheit (%) 95%