Learn More
N-Boc-3,4-Dichlor-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-3,4-dichloro-L-phenylalanine |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 6426101 |
Formelmasse | 334.2 |
Reinheit (%) | 95% |