Learn More
Gibco™ N-2 Supplement (100x)
Artikelnummer. p-7076112
Click to view available options
Menge:
5 ml
50 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11520536
Marke: Gibco™ 17502048
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
N-2 Supplement (100x)
Gibco N-2 Supplement is a chemically defined, serum-free supplement based on Bottenstein's N-1 formulation, containing optimized concentrations of insulin, iron-rich holo-transferrin, progesterone, putrescine, and selenite. N-2 Supplement is recommended for growth and expression of neuroblastomas and neural cells in primary cultures from both the peripheral nervous system (PNS) and the central nervous system (CNS).
N-2 Supplement ist ein chemisch definierter serumfreier Ergänzungsstoff, der auf Bottensteins N-1-Formulierung beruht.
N-2 Supplement wird für das Wachstum und die Expression von Neuroblastomen sowie post-mitotischen Neuronen in primären Zellkulturen des peripheren Nervensystems (PNS) und des Zentralnervensystems (ZNS) empfohlen. N-2 Supplement kann als Ersatz für Bottensteins N-1-Formulierung verwendet werden. N-2 Supplement wird als 100x-Konzentrat geliefert.
N-2 Supplement kann mit Neurobasal™ Medien, die mit Wachstumsfaktoren wie bFGF und EGF ergänzt wurden, oder mit DMEM verwendet werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Zelltyp Nervenzellen
Klassifikation serumfrei
Konzentration 100 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp Zellkultur-Supplement
Serumspiegel serumfrei
Sterilität Steril
pH 6 bis 8
Menge 5 ml
Versandbedingung Trockeneis
Getestet auf Endotoxin, Leistung, Sterilität
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercuric acetate