Learn More
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kits
The MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit is a TaqMan™-based quantitative PCR (qPCR) kit for the detection of mycoplasma in complex bioproduction samples.
Marke:  Applied Biosystems™ A55124
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18765485
  • 4180.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• 2X qPCR Master Mix Plus, store at -15 to -25°C
• MycoSEQ Plus 10X Assay Mix, -15 to -25°C
• Negative Control, -15 to -25°C until first thawed, then store at 2°C to 8°C
• DNA Dilution Buffer, -15 to -25°C until first thawed, then store at 2°C to 8°C
• MycoSEQ Plus Discriminatory Positive Control, -15 to -25°C
Primer-Sonde
Mittel
Standard
FAM
Mycoplasma Detection
Trockeneis
Mikrobieller Nachweis
Biopharmaceutical Purification Sample, Bulk Drug Substance Sample, Cell Cultures
MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit
Flüssig
Multiplex qPCR
QS5 0.1 mL Block or 7500 FAST, using sample preps PrepSEQ™ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4452222), or PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4466351)
MycoSEQ™
100 reactions
Mollicutes, mycoplasma
100 Reaktionen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2501013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2025 Catalog Number
Chargennummer2503014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number
Chargennummer2411011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog NumberA55124
Chargennummer2407009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberA55124
Chargennummer2406008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog NumberA55124
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kits > MycoSEQ™ Plus Mycoplasma Detection Kit