Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Artikelnummer. 10703605 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Elektronisch höhenverstellbares Untergestell
Fußstützstab
Rollen
Untergestell
Verstellbares Untergestell
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fixe und manuell verstellbare Standfüße
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Nicht-elektrisches Gestell 0,9 m
Nicht-elektrisches Gestell 1,2 m
Nicht-elektrisches Gestell 1,5 m
Nicht-elektrisches Gestell 1,8 m
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10703605
Marke: Thermo Scientific™ 50051984
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wählen Sie zwischen festen, manuellen und elektrisch verstellbaren Bodenstativen für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinbank.
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank Gleichstrommotoren sind die Heraguard ECO Reinluftwerkbänke energiesparender, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung im Labor führt als bei üblichen Reinluftbänken mit Wechselstrommotor. Auf Grundlage interner Prüfungen und der Feldstudie der University of Michigan, veröffentlicht im American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Nicht-elektrisches Gestell 1,5 m
Beschreibung KFR 15 Fußstütze
Produkttyp Fußstützstab