Learn More
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit
Nachweis von Mykoplasma in der Kultur.Mycoalert™ Mycoplasma-Nachweiskit ist ein selektiver biochemischer Test, der die Aktivität von Mycoplasma-Enzymen ausnutzt, die in allen sechs der wichtigsten Mycoplasma-Kontaminanten von Zellkulturen und in der überwiegenden Mehrheit der 180 Mycoplasma-Arten vorkommen, aber nicht in eukaryotischen Zellen vorhanden sind.
Marke: Lonza™ LT07-418
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Praktisch und schnell- Fügen Sie einfach zwei Reagenzien zum Kulturüberstand hinzu
- Führen Sie zwei Lumineszenzmessungen durch
- Ergebnisse in <20 min
- Einfache Interpretation der Ergebnisse
- Erkennt alle gängigen Mollicute-Kontaminationen (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma und Spiroplasma; außer Ureaplasma)
- Vernachlässigbare Interferenzen mit Medienkomponenten
Spezifikation
Mycoalert Reagenz 2 x 2,5 ml, Mycoalert Assaypuffer: 1 x 10 ml, Mycoalert Substrat: 2 x 2,5 ml 2 bis 8 °C |
|
Säugetierzellen | |
Mykoplasmennachweis | |
50 Tests |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.