Learn More
Thermo Scientific™ Multifuge X4 Pro Zentrifugenserie
Artikelnummer. 16350758 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Gekühlt:
Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar
No
Modell:
IVD-zertifiziert
Multifuge X4 Pro Zellkulturpaket, Nur für den allgemeinen Gebrauch
Multifuge X4 Pro, Nur für den allgemeinen Gebrauch
Multifuge X4R Pro Zellkulturpaket, Nur für den allgemeinen Gebrauch
Multifuge X4R Pro, Nur für den allgemeinen Gebrauch
Rotor:
TX-1000
TX-1000 mit Bechern, ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln, 5,0/7,0 und 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen-Adaptern
TX-1000 mit Bechern, aerosoldichter ClickSeal Deckel, konischen Adaptern mit 50 ml und 15 ml
TX-750 mit Bechern, ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln, 5,0/7,0 und 9,0/10,0 ml-Blutentnahmeröhrchen-Adaptern
Spannung:
208/240 V
220 V
220/240 V
220 V – 240 V/230 V
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 16350758
Marke: Thermo Scientific™ 75016066
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Platzsparend und mit hoher Kapazität. Touchscreen der Pro-Serie beschleunigt Programmierung und Verarbeitung. Ideal für Mehrzweckanwendungen, die variable Rotoren, Drehzahlen und Programmierkapazitäten erfordern.
Touchscreen der Pro-Serie gewährleistet leichteres Programmieren und schnellere Ergebnisse, einfaches Aufrufen und Verfolgen aller Läufe, bessere Überwachung des Zustands von Rotor und Zentrifuge Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller AutoLock-Rotorwechsel
Einfache Bedienung und intuitives Design
  • Farbiger Touchscreen ermöglicht schnelle Programmierung und Überwachung der Zentrifuge und Speicherung von 100 Programmen
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Ausführliche Informationen zum Betrieb sowie die Anzeige von Soll- und Istwerten maximieren Laufleistung und Temperaturgenauigkeit und gewährleisten so einen besseren Probenschutz
  • Drehzahl, Laufzeit und Temperatur lassen sich über direkte Tastatureingabe sogar während des Laufs einstellen
  • Die innovative Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
  • Das doppelte Temperaturmanagementsystem zeigt die Lufttemperatur in der Kammer sowie die Probentemperatur an und gewährleistet so eine genaue Kontrolle der Probentemperatur während des Durchlaufs
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen
  • Der einfache und schnelle Zugriff auf die Rotorkammer gewährleistet eine leichte Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem
  • Mit einem Klick verschließbares Biocontainment-System. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich
  • Einhändiges Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen
  • Zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, England
Thermo Scientific™  SMARTSpin™ Technologie
  • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
  • Optimale Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparendes Design
  • Kompakte, platzsparende Abmessungen bei Tischgeräten und Standzentrifugen
  • Die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen eine bequeme Probenhandhabung und Reinigung des Gerätes
Energieeffizient
  • Durch die kompakte Bauweise kann 40 % Energie bei Standardprotokollen wie z. B. der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen eingespart werden
  • Programmierbares Ein- und Ausschalten des Zentrifugenkompressors spart Zeit und Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
Reglertyp Mikroprozessor
Fassungsvermögen 96x konische 15 ml-Röhrchen, 40x konische 50 ml-Röhrchen, 6 Mikrotiterplatten, 4x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren)
Max. RZB 3.374 × g
Max. Geschwindigkeit 3.800 U/min
Produktlinie Multifuge
Gekühlt Ja, FCKW-frei, Vortemperierung verfügbar
Display Intuitive Benutzeroberfläche mit Vollfarb-Touchscreen
Antriebssystem Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Abfall
Enthält Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824), Netzkabel für die entsprechende Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung
Material Siehe Daten zu den jeweiligen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen
Hauptspeicher Stores up to 100 events and programs
Modell Multifuge X4R Pro Zellkulturpaket, Nur für den allgemeinen Gebrauch
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) Auswahl an neun Beschl.-/zehn  Verzög.raten
Programmspeicher Bis zu 100 Programme mit mehrstufiger Programmierung über den Berührungsbildschirm wählbar; mit programmierbaren Pulsoptionen
Rotor TX-1000 mit Bechern, aerosoldichter ClickSeal Deckel, konischen Adaptern mit 50 ml und 15 ml
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Bis zu 99 h 59 min, 59 s
Standards ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Temperaturbereich -10 bis +40 °C, ±2 °C
Zeitschaltuhr Option zum Hoch- oder Herunterzählen
Typ Tischzentrifuge
Luftgekühlt No
Gewährleistung Zentrifugieren: 5 Jahre begrenzt, Rotor: Siehe Handbuch
Nettogewicht Siehe einzelne Komponenten des Pakets
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50 Hz; 230 V, 60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Cleanroom compatibility Class ISO 7 according to DIN EN ISO 14644-1