Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzienspender
Erfüllen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Leistung anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern.
20883.00 € - 31980.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15377400
|
Thermo Scientific™
5840320 |
Multidrop Combi with SMART 2 option | N/A | N/A | N/A | |||||
17801692
|
Thermo Scientific™
5840330 |
Multidrop™ Combi+ Reagenzien-Spender |
28510.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17811692
|
Thermo Scientific™
5840340 |
Zubehör für den Multidrop™ Combi SMART+ Reagenzien-Spender |
31980.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen Ansprüche Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit von Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern, die speziell für die unterschiedlichen Anforderungen pharmazeutischer und biotechnologischer Labors entwickelt wurden. Dieser Dispenser kombiniert vielseitige Leistungsmerkmale für das Dispensieren von Reagenzien mit hervorragender Leistung bei der Wirkstoffentwicklung sowie für genomische und proteomische Assays.
Der Multidrop Combi Reagenzien-Dispenser eignet sich für eine umfangreiche Auswahl an Mikrotiterplatten-Formaten und Volumenbereichen und gewährleistet eine schnelle Dispensierung sowie einen Betrieb mit hohem Durchsatz.
- Präzises Dispensieren im Bereich von 0.5 bis 2500 μl gewährleistet reproduzierbare Assay-Daten
- Kann 6- bis 1536-Well Mikrotiterplatten sowie Plattenhöhen von 5 bis 50 mm aufnehmen
- Die symbolbasierte Anzeige macht die Benutzung und Programmierung auch ohne Einarbeitung einfach
- Minimales Totvolumen und Rückdispensieren reduzieren Reagenzienkosten
- Die anwenderfreundliche Thermo Scientific FILLit Software gewährleistet bessere Flexibilität und Funktionalität
- Vollständige Roboterkompatibilität gewährleistet höheren Durchsatz
- Verwendet abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal-Dispensierkassetten, die zur Standardausstattung der Multidrop-Palette gehören
Multidrop Combi SMART:
- Erweitert den MultidropCombi um ein fortschrittliches, internes Kontrollsystem
- Höhere Zuverlässigkeit und Kassettenrückverfolgbarkeit verbessern Effizienz und Berichterstattungsmöglichkeiten erheblich
Enthält:
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch und zwei Dispensierkassetten mit dünnem Schlauch (Multidrop Combi Kat.-Nr. 24072670, 24073290 und 24073295 Multidrop Combi SMART Kat.-Nr. 24072675, 24073292 und 24073297)
Empfohlen für:
- Assay-Entwicklung
- Primäres und sekundäres Screening
- Substanzlagerung
- Genom- und Proteom-Forschung
- PCR-Setup
- Setup von Sequenzierreaktionen
- Zellbasierte Assays
- Bead-basierte Assays
- ELISA-Assays
Spezifikation
Reagenzienspender | |
8 |