Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzienspender
Artikelnummer. 15377400 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Multidrop™ Combi+ Reagenzien-Dispenser
Multitropfen-Kombi mit Smart-2-Option
Zubehör für den Multidrop™ Combi SMART+ Reagenzien-Spender
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15377400
Marke: Thermo Scientific™ 5840320
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erfüllen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Leistung anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern.
Erfüllen Sie die spezifischen Ansprüche Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit von Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern, die speziell für die unterschiedlichen Anforderungen pharmazeutischer und biotechnologischer Labors entwickelt wurden. Dieser Dispenser kombiniert vielseitige Leistungsmerkmale für das Dispensieren von Reagenzien mit hervorragender Leistung bei der Wirkstoffentwicklung sowie für genomische und proteomische Assays.
Der Multidrop Combi Reagenzien-Dispenser eignet sich für eine umfangreiche Auswahl an Mikrotiterplatten-Formaten und Volumenbereichen und gewährleistet eine schnelle Dispensierung sowie einen Betrieb mit hohem Durchsatz.
  • Präzises Dispensieren im Bereich von 0,5 bis 2500 μl gewährleistet reproduzierbare Assay-Daten
  • Kann 6- bis 1536-Well Mikrotiterplatten sowie Plattenhöhen von 5 bis 50 mm aufnehmen
  • Die symbolbasierte Anzeige macht die Benutzung und Programmierung auch ohne Einarbeitung einfach
  • Minimales Totvolumen und geringe Rückspülung reduzieren Reagenzienkosten
  • Die anwenderfreundliche Thermo Scientific FILLit Software gewährleistet bessere Flexibilität und Funktionalität
  • Vollständige Roboterkompatibilität gewährleistet erhöhten Durchsatz
  • Verwendet abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal-Dispensierkassetten, die zur Standardausstattung der Multidrop-Palette gehören
Multidrop Combi SMART:
  • Erweitert den MultidropCombi um ein modernes internes Kontrollsystem
  • Höhere Zuverlässigkeit und Kassettenrückverfolgbarkeit verbessern Effizienz und Berichterstattungsmöglichkeiten erheblich
Im Lieferumfang enthalten:
Eine Dispensierkassette mit Standardschlauch und zwei Dispensierkassetten mit dünnem Schlauch (Multidrop Combi Katalog-Nr. 24072670, 24073290, 24073295 / Multidrop Combi SMART-Katalog-Nr. 24072675, 24073292 und 24073297)
Empfohlen für:
  • Assay-Entwicklung
  • Primäres und sekundäres Screening
  • Substanzlagerung
  • Genom- und Proteom-Forschung
  • PCR-Setup
  • Einrichten der Sequenzierung
  • Zellbasierte Assays
  • Bead-basierte Assays
  • ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit Small tube dispensing cassette: 2μL, ±10% (typical); 10μL, ±5% (typical); >10μL, ±5% (typical)
Stand tube dispensing cassette: 5μL, ±3%(typical); 20μL, ±2% (typical); 100μL, ±1% (typical); >100μL, ±1% (typical)
Produkttyp Reagenzdispenser
Beschreibung Multitropfen-Kombi mit Smart-2-Option
Kanäle 8
Volumen (metrisch) 0,5 bis 2500 μl
Schritten Small tube dispensing cassette: 0.5μL increments 0.5-50μL
Stand tube dispensing cassette: 5μL increments 5-2500μL
Schnittstelle Serial RS-232, USB
Plattentyp 6- bis 1536-Well Platten
Präzision Small tube dispensing cassette: 0.5μL, CV ≤10%; 2μL, CV≤5%; 10μL, CV≤3%; >10μL, CV≤3%
Stand tube dispensing cassette: 5μL, CV≤10%; 20μL, CV≤1.5%; 100μL, CV≤1%; >100μL, CV≤1%
Geschwindigkeit 96-well plate: 10μL in 3 sec.; 20μL in 4 sec.; 100μL in 10 sec
384-well plate: 1μL in 5 sec.; 5μL in 5 sec.; 10μL in 6 sec.; 20μL in 9 sec.
1536-well plate: 1μL in 14 sec.; 5μL in 26 sec.
Totvolumen (metrisch) <1 mL volume range 0.5to 50 μL; <7 mL volume range >50 μL
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35.5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,6 in.
Höhe (metrisch) 22 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 12,9 in.
Tiefe (metrisch) 33 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 20.1 lb.
Gewicht (metrisch) 9.1 kg
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Frequenz 50/60 Hz