Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzienspender
Erfüllen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Leistung anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern.
Marke: Thermo Scientific™ 5840330
19410.00 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen Ansprüche Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit von Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern, die speziell für die unterschiedlichen Anforderungen pharmazeutischer und biotechnologischer Labors entwickelt wurden. Dieser Dispenser kombiniert vielseitige Leistungsmerkmale für das Dispensieren von Reagenzien mit hervorragender Leistung bei der Wirkstoffentwicklung sowie für genomische und proteomische Assays.
Der Multidrop Combi Reagenzien-Spender eignet sich für eine umfangreiche Auswahl an Mikrotiterplatten-Formaten und Volumenbereichen und gewährleistet eine schnelle Dispensierung sowie einen Betrieb mit hohem Durchsatz.- Präzises Dispensieren im Bereich von 0,5 bis 2500 μl gewährleistet reproduzierbare Assay-Daten.
- Kann 6- bis 1536-Well Mikrotiterplatten sowie Plattenhöhen von 5 bis 50 mm aufnehmen
- Die symbolbasierte Anzeige macht die Benutzung und Programmierung auch ohne Einarbeitung einfach
- Minimales Totvolumen und Rückdispensieren reduzieren Reagenzienkosten
- Die anwenderfreundliche Thermo Scientific FILLit-Software gewährleistet bessere Flexibilität und Funktionalität
- Vollständige Roboterkompatibilität gewährleistet höheren Durchsatz
- Verwendet abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal-Dispensierkassetten, die zur Standardausstattung der Multidrop-Palette gehören
Multidrop Combi SMART:
- Erweitert den Multidrop Combi um ein modernes internes Kontrollsystem
- Höhere Zuverlässigkeit und Kassettenrückverfolgbarkeit verbessern Effizienz und Berichterstattungsmöglichkeiten erheblich
Empfohlen für:
- Assay-Entwicklung
- Primäres und sekundäres Screening
- Substanzlagerung
- Genomik- und Proteomik-Forschung
- PCR-Entwurf
- Setup von Sequenzierreaktionen
- Zellbasierte Assays
- Bead-basierte Assays
- ELISA-Assays
Spezifikation
Dispensierkassette, kleiner Schlauch: 2 µl, ±10 %; 10 µl, ±5 % Standard-Dosierkassette für Röhrchen: 20 µl, ±2 %; 100 µl, ±1 % | |
Multidrop™ Combi+ Reagenzien-Spender | |
0,5 bis 2500 μl | |
Kann mit automatisierten Systemen (z. B. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) und einer Vielzahl von Mikrotiterplatten und Streifen im 96-, 384- oder 1536-Well-Plattenformat verwendet werden | |
Integrierte Software und serielle RS-232- oder USB-Schnittstelle für die PC-Steuerung | |
|
|
|
|
1 Jahr | |
20,1 lb |
Reagenzienspender | |
8 | |
Das Gerät ist für die automatische Dispensierung von bis zu acht verschiedenen Reagenzien gleichzeitig im 6-, 12-, 24-, 48-, 96- oder 384-Well Plattenformat geeignet. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Wirkstoffforschung/Hochdurchsatz-Screening, genomischen, proteomischen und zellbasierten Assays und ELISA. Es kann 2D-Röhrchen im SLAS-Format, die kürzer als 50 mm sind, dispensieren. |
|
Eine Standardkassette zum Dispensieren von Röhrchen (Best.-Nr. 24072670) | |
6-1536 - 6-, 12-, 24-, 48-, 96- und 384-Well-Platten | |
|
|
<1 ml Volumenbereich 0,5 bis 50 μl; <7 ml Volumenbereich >50 μl (es ist möglich, das Reagenz in den Originalbehälter zu pressen, um den Verlust teurer Reagenzien zu vermeiden) | |
14 x 8,6 x 12,9 in., (35,5 x 22 x 33 cm) | |
9,1 kg |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
836-8C0453 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2025 | 5840330 |
836-8C0454 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2025 | 5840330 |
836-8C0443 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2025 | 5840330 |
836-8C0444 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2025 | 5840330 |
836-8C0448 | Konformitätsbescheinigung | 26/01/2025 | 5840330 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31