Learn More
IKA™ MultiDrive Steuerung
GREENER_CHOICE
Egal, ob harte, weiche oder faserige Proben – der IKA MultiDrive Brecher kann dank der Vielzahl an Gefäßen zahlreiche Quetschaufgaben mit grobem und feinem Zerkleinern durchführen.
Marke:  IKA™ 0025002643
3918.42 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16278621
  • 4467.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die MultiDrive Steuerung mischt, mahlt und ist zudem mit einem Dispergiergefäß und einem Einwegröhrchen ausgestattet. Es gibt eine USB-Schnittstelle für einfache Ansteuerung bzw. Dokumentation.
  • Hohe Leistung
    Ausgezeichnete Zerkleinerungsleistung wird durch eine Kombination aus variablen Drehzahlen von 3000 U/min bis 20.000 U/min und 1000 Watt Leistung garantiert.
  • Intervallbetrieb
    Die Intervallprogrammierung ist auf Knopfdruck einfach zu aktivieren. Der Intervallbetrieb ist ein Vorteil bei der groben Zerkleinerung von harten Proben oder für eine besonders gründliche Mischung.
  • Integrierte Kühlung
    Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeabfuhr ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben daher getrennt.
  • TFT-Display
    Ein klares TFT-Display garantiert einen anwenderfreundlichen Betrieb.
  • Temperaturmessung
    Die MultiDrive Steuerung bietet Temperaturmessung und Gefäßerkennung mit RFID. Für temperaturempfindliche Materialien oder für bestimmte geplante Reaktionen kann zum Schutz vor Überhitzung eine Temperaturgrenze eingestellt werden.
  • Wägefunktion
    Die Wägefunktion ist auch in den anwenderfreundlichen Arbeitsablauf der IKA MultiDrive Steuerung integriert. Das Wiegen erfolgt vor dem Zerkleinern im selben Mischbecher, sodass keine Umschüttung des Inhalts erforderlich ist.
  • Vielzahl von Gefäßen (Zubehör)
    Der MultiDrive bietet für jede Mahlaufgabe das richtige Gefäß. Gefäße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.000 ml
300 x 450 x 250 mm
5 Mohs
IP31.
PTFE
EU-Stecker
220/240 V, 100/120 V
8,5 kg
IKA MultiDrive Steuerung
TFT-Display
50/60 Hz
Edelstahl
Digital
3000 bis 20.000 U/min
1000 W
Name des Produkts
IKA™ MultiDrive Steuerung > EU-Stecker