Learn More
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials. Der Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke:  Buerkle™ 5393-4451
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15571731
  • 399.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials
  • Geeignet für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
  • Repräsentative Mehrschichtproben können direkt über den offenen Griff in einen Probenbehälter entleert werden
  • Die Grifföffnung für die Entleerung hat einen Durchmesser von 14 mm
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Nicht autoklavierbar
200 mL
Steril
1000 mm
HDPE
6,76 oz.
Ja
25 mm
Videos
  • Buerkle Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Flyers
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer244670 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/12/2024 Catalog Number5393-4451
Chargennummer243958 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/11/2024 Catalog Number5393-4451
Chargennummer241950 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2024 Catalog Number5393-4451
Chargennummer241520 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/06/2024 Catalog Number5393-4451
Chargennummer240563 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/02/2024 Catalog Number5393-4451
Name des Produkts
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer > Länge: 1000 mm; Fassungsvermögen: 200 ml; steril