Learn More
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials. Der Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer eignet sich für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate. Als steril und nicht steril erhältlich.
Marke:  Buerkle™ 5393-4440
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15541731
  • 296.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nimmt Proben aus mehreren Schichten des Probenmaterials
  • Geeignet für frei fließende Pulver und kleinkörnige Granulate
  • Repräsentative Mehrschichtproben können direkt über den offenen Griff in einen Probenbehälter entleert werden
  • Die Grifföffnung für die Entleerung hat einen Durchmesser von 14 mm
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Nicht autoklavierbar
100 mL
Unsteril
500 mm
HDPE
3,38 oz.
Ja
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Buerkle™ MultiDispo Einweg-Probenehmer > Länge: 500 mm; Fassungsvermögen: 100 ml; Nicht steril