Learn More
Sampling Systems™ Multi Thief
Ermöglicht das schnelle und einfache Ändern des Probenvolumens durch Wechseln der abnehmbaren Probenzellen. Der Sampling Systems™ Multi Thief Probenehmer eignet sich ideal für die Entnahme mehrerer Massenproben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1290K-2000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15849241
  • 1065.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 316 Edelstahlkonstruktion
  • Verschiedene Probenvolumina
  • Verschiedene Längen des Probenehmers
  • Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate
  • Mehrstufiger Pulverprobenehmer mit variablen Probenvolumina
Hinweis: Es sind 4 Einsätze erforderlich. Einsätze nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Mehrstufen-Pulverprobenehmer
Edelstahl (316L)
40 mm
2000 mm