Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix Z
Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure.Durch die hohe Dichte und extrem hohe Härte eignet sich diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände.
173.84 € - 646.60 €
Spezifikation
Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Beschreibung | Probe: Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben |
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15262870
|
MP Biomedicals™
116985050 |
50 x 4,5 ml |
287.26 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15272870
|
MP Biomedicals™
116985100 |
100 x 4,5 ml |
646.60 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17446493
|
MP Biomedicals™
116985025 |
10 x 4,5 ml |
173.84 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Jedes schlagfeste 4,5 ml-Röhrchen enthält Yttria-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads von 2 mm Durchmesser.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
Probe: Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z | |
Bis zu 0,5 g pro Präparation |
Raumtemperatur | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix Z |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.