Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix Z
Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure.Durch die hohe Dichte und extrem hohe Härte eignet sich diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände.
Marke:  MP Biomedicals™ 116985025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17446493
  • 174.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
TallPrep™ Lysematrix Z kann mit FastPrep Geräten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
  • Schlauchgröße: 4,5 mL
  • Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
  • Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid
Probe: Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Matrix Z, enthält Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads mit 2 mm Durchmesser
Lysematrix Z
Bis zu 0,5 g pro Präparation
Raumtemperatur
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Lysematrix Z
10 x 4,5 ml
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.