Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix Z
Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure.Durch die hohe Dichte und extrem hohe Härte eignet sich diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände.
Marke: MP Biomedicals™ 116985050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11300kg
Beschreibung
TallPrep™ Lysematrix Z kann mit FastPrep Geräten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
- Schlauchgröße: 4,5 mL
- Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
- Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
Probe: Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben | |
DNase- und RNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
Lysematrix Z | |
50 x 4,5 ml |
Raumtemperatur | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Yttria-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads mit 2 mm Durchmesser | |
Lysematrix Z | |
Bis zu 0,5 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.