Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, dehydriert (Pulver): Beutel
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
100 x 500 ml
10 × 1.000 ml
100 × 1.000 ml
Packungsgröße:
0.50 Liter
100 Liter
50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Güte | Molekularbiologie |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchten von Bakterien |
| Verpackungsart | Pouch |
| Menge | 100 x 500 ml |