Learn More
MP Biomedicals™ Fibrinogen from Bovine Plasma
Off-white shiny flaky powder
228.96 € - 2342.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Biology and Analysis, Molecular Biology |
---|---|
Molekulargewicht | 340 |
Name | Fibrinogen from Bovine Plasma |
Quelle | Bovine Plasma |
Lagerungsbedingungen | 0°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11496922
|
MP Biomedicals™
0215112205 |
5g |
616.92 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17562716
|
MP Biomedicals™
0215112201 |
1g |
228.96 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17572716
|
MP Biomedicals™
0215112210 |
10g |
1088.62 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17582716
|
MP Biomedicals™
0215112225 |
25g |
2342.60 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Fibrinogen is blood protein that is involved in clotting and is converted to fibrin by thrombin. It consists of three non-identical pairs of disulfidebonded chains. The a-chain has an approximate molecular weight of 63.5 kDa, the b-chain 56 kDa, and the g-chain 47 kDa.
- Molecular weight: 340kDa
Cell Biology and Analysis, Molecular biology
Spezifikation
Cell Biology and Analysis, Molecular Biology | |
Fibrinogen from Bovine Plasma | |
0°C |
340 | |
Bovine Plasma | |
Powder |