Learn More
MP Biomedicals™ Fibrinogen from Bovine Plasma
Off-white shiny flaky powder
Marke:  MP Biomedicals™ 0215112225
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17582716
  • 2342.60 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Fibrinogen is blood protein that is involved in clotting and is converted to fibrin by thrombin. It consists of three non-identical pairs of disulfidebonded chains. The a-chain has an approximate molecular weight of 63.5 kDa, the b-chain 56 kDa, and the g-chain 47 kDa.
  • Molecular weight: 340kDa
Cell Biology and Analysis, Molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cell Biology and Analysis, Molecular Biology
Fibrinogen from Bovine Plasma
Bovine Plasma
Powder
340
25g
0°C